Läs mer
Descyano Citalopram Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyano Citalopram Hydrobromide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FNO.BrH/c1-21(2)13-5-12-19(16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22-19;/h3-4,6-11H,5,12-14H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 379.0947 |