Läs mer
Descyano Nirmatrelvir Acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyano Nirmatrelvir Acetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34F3N5O5/c1-21(2,3)15(30-20(36)23(24,25)26)19(35)31-9-11-13(22(11,4)5)14(31)18(34)29-12(16(27)32)8-10-6-7-28-17(10)33/h10-15H,6-9H2,1-5H3,(H2,27,32)(H,28,33)(H,29,34)(H,30,36)/t10-,11-,12-,13-,14-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 517.251 |