missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Descyclohexylformamide Glipizide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 1346600-54-1 |
| Molekylformel | C14 H16 N4 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-6-methyl-, 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 6-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-Des(cyclohexylaminocarbonyl) Glipizide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-16-9-13(18-10)14(19)17-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,17,19)(H2,15,20,21) |
| LEDER | Cc1cncc(n1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 6-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.37 |
| Formel vikt | 320.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?