missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Descyclopropyl Abacavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyclopropyl Abacavir |
| CAS | 124752-25-6 |
| Molekylformel | C11 H14 N6 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.27 |
| Formel vikt | 246.1229 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?