missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Descyclopropyl Bexagliflozin Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyclopropyl Bexagliflozin Carboxylic Acid |
| CAS | 1327165-97-8 |
| Molekylformel | C21H23ClO8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-[(2-Chloro-5-beta-D-glucopyranosylphenyl)methyl]phenoxy]acetic acid (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClO8/c22-15-6-3-12(21-20(28)19(27)18(26)16(9-23)30-21)8-13(15)7-11-1-4-14(5-2-11)29-10-17(24)25/h1-6,8,16,18-21,23,26-28H,7,9-10H2,(H,24,25)/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | ClC1=C(C=C([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC3=CC=C(OCC(O)=O)C=C3 |
| IUPAC-namn | 2-(4-(2-chloro-5-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)benzyl)phenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.86 |
| Formel vikt | 438.1081 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?