missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Descyclopropyl Bexagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyclopropyl Bexagliflozin |
| CAS | 1327165-94-5 |
| Molekylformel | C21H25ClO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO7/c22-16-6-3-13(21-20(27)19(26)18(25)17(11-24)29-21)10-14(16)9-12-1-4-15(5-2-12)28-8-7-23/h1-6,10,17-21,23-27H,7-9,11H2/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(C=C3)OCCO)=C(C=C2)Cl)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-(2-hydroxyethoxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.87 |
| Formel vikt | 424.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?