Läs mer
Descyclopropyl Lenvatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyclopropyl Lenvatinib |
| CAS | 417719-51-8 |
| Molekylformel | C18H15ClN4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[4-[(Aminocarbonyl)amino]-3-chlorophenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, Lenvatinib M1 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN4O4/c1-26-16-8-14-10(7-11(16)17(20)24)15(4-5-22-14)27-9-2-3-13(12(19)6-9)23-18(21)25/h2-8H,1H3,(H2,20,24)(H3,21,23,25) |
| LEDER | COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)N)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.79 |