Läs mer
Novus Biologicals™ Desert Hedgehog/Dhh 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Signal Transduction, Stem Cells |
| Mål | Desert Hedgehog/Dhh |
| Synonym | desert hedgehog, desert hedgehog (Drosophila) homolog, desert hedgehog homolog, desert hedgehog protein, HHG-3MGC35145 |
| Gensymbol | DHH |