Läs mer
Desethyl Amiodarone-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethylamiodarone-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1189960-80-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 2H4 H21 I2 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H/i11D2,12D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(NCC)C([2H])([2H])Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(ethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 657.74 |
| Formel vikt | 656.9942 |
| Visa mer |