Läs mer
Atrazine Desethyl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15266126 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15266126 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15266126 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1145
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Atrazine desethyl6190-65-41000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atrazine desethyl
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 6190-65-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H10ClN5
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel DFWFIQKMSFGDCQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)Cl
IUPAC-namn 6-chloro-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 187.631
PubChem CID 22563
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28212
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Atrazine desethyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(1-methylethyl)-, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning