missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desethyl Azilsartan Medoxomil, TRC

Produktkod. 30365433
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365433 50 mg
30349829 100 mg
30363249 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28925850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1417576-00-1
Molekylformel C28H20N4O8
Molekylvikt (g/mol) 540.48
Synonym 3-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester
LEDER CC1=C(COC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)N6)c23)OC(=O)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desethyl Azilsartan Medoxomil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H20N4O8/c1-15-22(39-28(36)38-15)14-37-25(33)20-7-4-8-21-23(20)32(26(34)29-21)13-16-9-11-17(12-10-16)18-5-2-3-6-19(18)24-30-27(35)40-31-24/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,29,34)(H,30,31,35)
Formel vikt 540.1281
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.