Läs mer
Desethyl Chloroquine-D4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethyl Chloroquine-d4 |
| CAS | 1189971-72-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H18D4ClN3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Desethyl Chloroquine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)/i4D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.84 |
| Formel vikt | 295.1753 |
| Visa mer |