Läs mer
Desethyl Chloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethylchloroquine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 291.1502 |
| Procent renhet | >95% |