Läs mer
Desethyl Felodipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethyl Felodipine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO4/c1-7-11(15(20)21)13(9-5-4-6-10(17)14(9)18)12(8(2)19-7)16(22)23-3/h4-6,13,19H,1-3H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 355.0378 |