Läs mer
Desethyl Fenfluramine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30350658
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30350658 50 mg
1 options
Produktkod. 30350658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28942550MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfenfluramine Hydrochloride
CAS 673-18-7
Molekylformel C10 H12 F3 N . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym Norfenfluramine Hydrochloride, Benzeneethanamine, α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Norfenfluramine hydrochloride, DL-Norfenfluoramine hydrochloride, Norfenfluramine hydrochloride, d,l-Norfenfluramine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H
LEDER Cl.CC(N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 239.67
Formel vikt 239.0689