Läs mer
Desethyl Fenfluramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 673-18-7 |
| Molekylformel | C10 H12 F3 N . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Norfenfluramine Hydrochloride, Benzeneethanamine, α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Norfenfluramine hydrochloride, DL-Norfenfluoramine hydrochloride, Norfenfluramine hydrochloride, d,l-Norfenfluramine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.67 |
| Formel vikt | 239.0689 |