Läs mer
(-)-Desethyl Methyl Etodolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Desethyl Methyl Etodolac |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-10-5-4-6-11-12-7-8-20-16(2,9-13(18)19)15(12)17-14(10)11/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19)/t16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 273.1365 |