Läs mer
Desethyl Terbuthylazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine-desethyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 201.0781 |
| Procent renhet | >95% |