missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desethylatrazine-d7 (iso-propyl-d7), CDN

Produktkod. 30319421
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319421 0.01 g
30317639 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319421 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND56390.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(isopropyl-d7-amino)-6-chloro-triazine
CAS 1216649-31-8
Molekylformel C6 D7 H3 Cl N5
Kvantitet 0.01 g
Synonym Atrazine-desethyl D7 (Isopropyl D7), 6-Chloro-N2-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Chloro-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, D7 deethylatrazine
InChI formel InChI=1 S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)/i1D3,2D3,3 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 6-chloro-2-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 194.6732
Formel vikt 194.1064 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.