missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desethylcarbamoyl Cabergoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethylcarbamoyl Cabergoline |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O/c1-4-10-27-15-17(23(28)24-9-6-11-26(2)3)12-19-18-7-5-8-20-22(18)16(14-25-20)13-21(19)27/h4-5,7-8,14,17,19,21,25H,1,6,9-13,15H2,2-3H3,(H,24,28)/t17-,19-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 380.2576 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?