Läs mer
Desethylclomifene Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Desethylclomifene Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethylclomifene Hydrochloride |
| CAS | 1310815-19-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desethylclomifene Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H24 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Desethylclomifene Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24ClNO.ClH/c1-2-26-17-18-27-22-15-13-20(14-16-22)23(19-9-5-3-6-10-19)24(25)21-11-7-4-8-12-21;/h3-16,26H,2,17-18H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNCCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N-ethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |