Läs mer
Desethyldesisopropyl Atrazine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethyl-desisopropyl Atrazine-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 148.0256 |
| Procent renhet | >95% |