Läs mer
Desethyldesisopropyl Atrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine-desethyl-desisopropyl |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 145.0155 |