Läs mer
Desethylene Ciprofloxacin-d4, Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30351455
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351455 1 mg
30351314 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30351455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2891521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330261-13-6
Molekylformel C15H13D4ClFN3O3
Molekylvikt (g/mol) 345.79
Synonym 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid-d4, Enrofloxacin Imp. G-d4 (EP), HCl, M1-Ciprofloxacin-d4
LEDER Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Nc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desethylene Ciprofloxacin-d4, Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H/i3D2,4D2;
Formel vikt 345.1194