missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desethylene Gatifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethylene Gatifloxacin |
| CAS | 172426-87-8 |
| Molekylformel | C17 H20 F N3 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O4/c1-8(19)6-20-13-12(18)5-10-14(16(13)25-2)21(9-3-4-9)7-11(15(10)22)17(23)24/h5,7-9,20H,3-4,6,19H2,1-2H3,(H,23,24) |
| LEDER | COc1c(NCC(C)N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 7-(2-aminopropylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.36 |
| Formel vikt | 349.1438 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?