missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desethylene Norfloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16FN3O3.ClH/c1-2-18-7-9(14(20)21)13(19)8-5-10(15)11(6-12(8)18)17-4-3-16;/h5-7,17H,2-4,16H2,1H3,(H,20,21);1H |
| Formel vikt | 329.0942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?