missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride, LoGiCal

Produktkod. 30459838
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459838 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459838 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0764.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Analyt- eller komponentnamn Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
IUPAC-namn 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]ethanol;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 380.74
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 379.0985 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.