Läs mer
Desfesoterodine, MedChemExpress
Beskrivning
Desfesoterodine (PNU-200577) is a potent and selective muscarinic receptor (mAChR) antagonist with a KB and a pA2 of 0.84 nM and 9.14, respectively. Desfesoterodine is a major pharmacologically active metabolite of Tolterodine (PNU-200583
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desfesoterodine |
| CAS | 207679-81-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H31NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PNU-200577 5-Hydroxymethyl Tolterodine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.83 mM) |
| LEDER | OC1=C(C=C(CO)C=C1)[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCN(C(C)C)C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.49 |
| Visa mer |