Läs mer
Desfluoro Bicalutamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Desfluoro Bicalutamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15F3N2O4S/c1-17(25,11-28(26,27)14-5-3-2-4-6-14)16(24)23-13-8-7-12(10-22)15(9-13)18(19,20)21/h2-9,25H,11H2,1H3,(H,23,24) |
| Formel vikt | 412.0705 |