Läs mer
Desfluoro Ezetimibe, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desfluoro Ezetimibe |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22FNO3/c25-18-10-6-16(7-11-18)22(28)15-14-21-23(17-8-12-20(27)13-9-17)26(24(21)29)19-4-2-1-3-5-19/h1-13,21-23,27-28H,14-15H2/t21-,22+,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 391.1584 |
| Procent renhet | >95% |