Läs mer
Desfluoro Fluvoxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | desfluoro Fluvoxamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22F2N2O2/c1-20-10-3-2-4-14(19-21-11-9-18)12-5-7-13(8-6-12)15(16)17/h5-8,15H,2-4,9-11,18H2,1H3 |
| Formel vikt | 300.1649 |