Läs mer
Desfluoro Fluvoxketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desfluoro Fluvoxketone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F2O2/c1-17-9-3-2-4-12(16)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 242.1118 |