missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desfluoro Pimozide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desfluoro Pimozide |
| CAS | 1997-93-9 |
| Molekylformel | C28H30FN3O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-phenylbutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-phenylbutyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, R 6413 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30FN3O/c29-23-14-12-22(13-15-23)25(21-7-2-1-3-8-21)9-6-18-31-19-16-24(17-20-31)32-27-11-5-4-10-26(27)30-28(32)33/h1-5,7-8,10-15,24-25H,6,9,16-20H2,(H,30,33) |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-phenylbutyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.56 |
| Formel vikt | 443.2373 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?