Läs mer
Desfluoro Risperidone, TRC
Produktkod. 30353963
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30353963 25 mg
1 options
Produktkod. 30353963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29006525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desfluoro Risperidone
CAS 106266-09-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C23 H28 N4 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 3-[2-[4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., Desfluororisperidone, Desfluoro risperidone (USP), Risperidone Imp. K (EP)
InChI formel InChI=1S/C23H28N4O2/c1-16-18(23(28)27-12-5-4-8-21(27)24-16)11-15-26-13-9-17(10-14-26)22-19-6-2-3-7-20(19)29-25-22/h2-3,6-7,17H,4-5,8-15H2,1H3
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 392.49
Formel vikt 392.2212