Läs mer
Desfluorolinezolid, Mikromol™
Beskrivning
Desfluorolinezolid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Defluoro Linezolid |
| CAS | 556801-15-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Defluoro Linezolid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16H21N3O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.36 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |