Läs mer
Desformylflustrabromine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Desformylflustrabromine hydrochloride is a selective agonist of α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) with a pEC50 of 6.48.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desformylflustrabromine hydrochloride |
| CAS | 951322-11-5 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H22BrClN2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Deformylflustrabromine hydrochloride dFBr hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 105 mg/mL (293.53 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CNCCC1=C(C(C)(C)C=C)NC2=CC(Br)=CC=C12.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.72 |
| Visa mer |