missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Desformylflustrabromine hydrochloride

Beskrivning
Positive allosteric modulator of nicotinic α4β2 receptors; selectively increases the ionic current through α4β2 in the presence of ACh. Displays 14.7-fold selectivity for α4β2 over homomeric (α7) receptors. Moderately cytotoxic in HCT-116 cells. Also inhibits human muscle (αβεδ) and Torpedo (αβγδ) nAChRs (IC50 values are 1.0 and 0.1 μM, respectively) by binding in the ion channel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desformylflustrabromine hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 357.72 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.72 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?