missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desfuroyl Ceftiofur S-Acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desfuroyl Ceftiofur S-Acetamide |
| CAS | 120882-25-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H18 N6 O6 S3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-3-[[(2-Amino-2-oxoethyl)thio]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N6O6S3/c1-28-21-9(7-4-31-16(18)19-7)12(24)20-10-13(25)22-11(15(26)27)6(3-30-14(10)22)2-29-5-8(17)23/h4,10,14H,2-3,5H2,1H3,(H2,17,23)(H2,18,19)(H,20,24)(H,26,27)/b21-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSCC(=O)N)\c3csc(N)n3 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-3-[(2-amino-2-oxo-ethyl)sulfanylmethyl]-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino-acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.54 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?