missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deshydroxy Amino Ticagrelor Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deshydroxy Amino Ticagrelor Acetonide |
| CAS | 1902184-01-3 |
| Molekylformel | C26H33F2N7O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-aminoethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)-N-((1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33F2N7O3S/c1-4-9-39-25-31-23(30-17-11-14(17)13-5-6-15(27)16(28)10-13)20-24(32-25)35(34-33-20)18-12-19(36-8-7-29)22-21(18)37-26(2,3)38-22/h5-6,10,14,17-19,21-22H,4,7-9,11-12,29H2,1-3H3,(H,30,31,32)/t14-,17+,18+,19-,21-,22+/m0/s1 |
| LEDER | CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCN)[C@H]6OC(C)(C)O[C@@H]56)c4n1 |
| IUPAC-namn | 3-[(3aR,4S,6R,6aS)-4-(2-aminoethoxy)-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-6-yl]-N-[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 561.65 |
| Formel vikt | 561.2334 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?