missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deshydroxy Bicalutamide, TRC

Produktkod. 30135106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135106 50 mg
18053930 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28999050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 906008-94-4
Molekylformel C18H14F4N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 414.37
Synonym Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide
IUPAC-namn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-methylpropanamide
LEDER CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deshydroxy Bicalutamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14F4N2O3S/c1-11(10-28(26,27)15-6-3-13(19)4-7-15)17(25)24-14-5-2-12(9-23)16(8-14)18(20,21)22/h2-8,11H,10H2,1H3,(H,24,25)
Formel vikt 414.0661
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.