Läs mer
Deshydroxy Sotalol Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30363144
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363144 10 mg
30361233 50 mg
30360239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29005510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16974-44-0
Molekylformel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 292.83
Synonym N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn N-[4-[2-(propan-2-ylamino)etyl]fenyl]metansulfonamid; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Formel vikt 292.1012