Läs mer
Deshydroxyethoxy Ticagrelor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deshydroxyethoxy Ticagrelor |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24F2N6O3S/c1-2-5-33-21-25-19(24-13-7-10(13)9-3-4-11(22)12(23)6-9)16-20(26-21)29(28-27-16)14-8-15(30)18(32)17(14)31/h3-4,6,10,13-15,17-18,30-32H,2,5,7-8H2,1H3,(H,24,25,26)/t10-,13+,14+,15-,17-,18+/m0/s1 |
| Formel vikt | 478.1599 |
| Procent renhet | >95% |