missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride (5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride), LoGiCal

Produktkod. 30458524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458524 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0422.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
CAS 2727065-82-7
Analyt- eller komponentnamn Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H25 N3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24
IUPAC-namn 11-(3-piperazin-1-ylpropyl)benzo[b][1]benzazepine;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 392.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 391.1582 g/mol
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.