Läs mer
Deshydroxymethyl Losartan Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deshydroxymethyl Losartan Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1215727-33-5 |
| Molekylformel | C21 H21 Cl N6 . C2 H F3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Losartan Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN6.C2HF3O2/c1-2-3-8-20-23-19(22)14-28(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-24-26-27-25-21;3-2(4,5)1(6)7/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,24,25,26,27);(H,6,7) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)cn1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-[(2-butyl-4-chloro-imidazol-1-yl)methyl]phenyl]phenyl]-2H-tetrazole;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.91 |
| Formel vikt | 506.1445 |