Läs mer
Fisherbrand™ Exsickator med glasknopp
Produktkod. 15534625 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diameter (metrisk) Inre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15534625 191 mm 94 mm 153 mm Varje
15584635 363 mm 239 mm 320 mm Varje
15584625 261 mm 143 mm 215 mm Varje
15534645 438 mm 285 mm 380 mm Varje
15534635 311 mm 192 mm 270 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15534625
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Simax 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Exsickator med glasknopp är designad för olika typer av vakuumarbete.
  • Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designad för olika vakuumarbeten
  • Används för uttorkning av prover, lagring av material som är känsligt för fukt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13 130, DIN 12 491
Material Simax borosilikatglas 3.3
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar Glasknopp
Höjd (metrisk) 191 mm
Diameter (metrisk) Inre 94 mm
Diameter (metrisk) Yttre 153 mm