Läs mer
BRAND™ Exsickator med knopplock
Produktkod. 10470673 Handla allt Brand Produkter
Change view
Storlek:
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10470673 200 mm Varje
10728051 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10470673 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 65038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00 SEK
    2527.24 SEK / Paket med 1
    Save 967.76 SEK
    27% Av
I lager
Exsickator med knopplock inkluderar en dubbad basring för förbättrad stabilitet.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12491
  • Precis slipade platta flänsar
  • Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor
  • Utbytbart lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar Knopp Lock
Storlek 200 mm
Höjd (metrisk) 30.9 mm
Diameter (metrisk) Yttre 270 mm