Läs mer
BRAND™ Borosilikatglasexsickator
Produktkod. 10589341 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10589341 355 mm Varje
1 options
Produktkod. 10589341 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 65043
Beräknad leverans: 16-11-2026
Dubbad basringyta förbättrar stabiliteten och hjälper till att förhindra sprickor. Utbytbart lock ingår.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Uppfyller DIN 12491
  • Precis slipade platta flänsar
  • Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor
  • Utbytbart lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12491
Material Borsilikatglas
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar Knopp Lock
Höjd (metrisk) 355 mm
Diameter (metrisk) Inre 250 mm
Diameter (metrisk) Yttre 320 mm