Läs mer
BRAND™ Tätningsring för exsickator
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tätningsring, CR
- För användning med exsickator
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Material | Kloroprengummi |
| Färg | Svart |