Läs mer
BRAND™ Tätningsring för Dessicator
Produktkod. 10017780 Handla allt Brand Produkter
Change view
Beskrivning:
Nominell storlek 200 mm
Nominell storlek 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10017780 Nominell storlek 200 mm Varje
10568471 Nominell storlek 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10017780 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 65822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 SEK
    188.06 SEK / Paket med 1
    Save 1.94 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger tätning för exsickatorapplikationer
  • CR-konstruktion
  • För användning med Dessicatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nominell storlek 200 mm
Material Kloroprengummi
För användning med (utrustning) För exsickatorer
Produkttyp Tätningsring för exsickator
Kvantitet 1