Läs mer
Fisherbrand™ Exsickatorer med nz 24/29 och ventil
Produktkod. 15544625 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diameter (metrisk) Inre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre unitSize
15544625 177 mm 94 mm Varje
15594635 349 mm 239 mm Varje
15594625 247 mm 143 mm Varje
15544635 300 mm 192 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15544625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2696.75 SEK
    2013.28 SEK / Paket med 1
    Save 683.47 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Exsickatorer med nz 24/29 och ventil designade för olika vakuumarbeten.
  • Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designad för olika vakuumarbeten
  • Används för uttorkning av prover, lagring av material som är känsligt för fukt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13 130, DIN 12 491
Material Simax borosilikatglas 3.3
Produkttyp Exsickatorer
Inkluderar nz 24/29 och ventil
Höjd (metrisk) 177 mm
Diameter (metrisk) Inre 94 mm
Diameter (metrisk) Yttre 153 mm