Läs mer
Fisherbrand™ Exsickatorer med nz 24/29 och ventil
Produktkod. 15544635 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diameter (metrisk) Inre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15544635 300 mm 192 mm Varje
15594635 349 mm 239 mm Varje
15594625 247 mm 143 mm Varje
15544625 177 mm 94 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15544635
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Exsickatorer med nz 24/29 och ventil designade för olika vakuumarbeten.
  • Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designad för olika vakuumarbeten
  • Används för uttorkning av prover, lagring av material som är känsligt för fukt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13 130, DIN 12 491
Material Simax borosilikatglas 3.3
Produkttyp Exsickatorer
Inkluderar nz 24/29 och ventil
Höjd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Inre 192 mm
Diameter (metrisk) Yttre 270 mm